Documentos Principais
Z309338
Quickfit® flat-bottom boiling flasks
capacity 100 mL, joint: ST/NS 34/35
Sinônimo(s):
FF100/5S
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
flat bottom flask
short
single-neck
Junta
joint: ST/NS34/35
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
case of 5
fabricante/nome comercial
Quickfit FF 100/5S
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade
100 mL
Descrição geral
With short neck and ground-glass socket. Not suitable for vacuum use.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)