Documentos Principais
Z308951
Quickfit® ground sleeve stirrer glands
shaft D 6 mm, joint: ST/NS 19/26
Sinônimo(s):
ST20/2
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Junta
joint: ST/NS19/26
fabricante/nome comercial
Quickfit ST 20/2
disponibilidade
not available in USA and Canada
eixo P
6 mm
conector
13 thread
Descrição geral
Shaft that passes through screw thread adapterr in top of gland. Will operate at up to 700rpm and down to 0.1 torr. Cup shaped lubricant reservoir surrounds sleeve such that lubricant also acts as coolant.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)