Key Documents
Z308854
Quickfit® conical flasks
capacity 250 mL, joint: ST/NS 34/35
Sinônimo(s):
FE250/5
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
Materiais
borosilicate glass
conical flask
Junta
joint: ST/NS34/35
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
case of 5
fabricante/nome comercial
Quickfit FE250/5
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade
250 mL
Descrição geral
With ground-glass socket for general use. Not suitable for vacuum use.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited