Documentos Principais
Z306401
Volac® volumetric flask
volume 20 mL, accuracy: 0.04 mL, certificate
Selecione um tamanho
5 EA
R$ 585,00
R$ 585,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 EA
R$ 585,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 585,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass flask
Junta
joint ST/NS neck10/19
joint stopper10
Características
certificate
class A
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
Poulton & Graf
disponibilidade
not available in USA and Canada
faixa de medição de volume
20 mL, accuracy: 0.04 mL
capacidade
20 mL
Descrição geral
Conform to BS1792 and ISO1042. Each Volac flask is individually calibrated and printed, tested for accuracy, and numbered for full traceability, regardless whether Works Correction Certificate of Accuracy is provided. Borosilicate glass, permanent markings, and tooled ground neck fitted with PP stopper.
Informações legais
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)