Documentos Principais
Z304824
Quickfit® drying tube
joint: ST/NS 14/23
Sinônimo(s):
MF23/1
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
colorless tube
glass tube
Junta
joint: ST/NS14/23
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
neck thread PUSH FIT (14/23 cone size)
fabricante/nome comercial
Quickfit MF 23/1
disponibilidade
not available in USA and Canada
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
Angled. Retain desiccant with plug of glass wool.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)