Documentos
Z304328
Quickfit® dropping funnel
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/23
Sinônimo(s):
D1/01
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
Junta
joint: ST/NS14/23
fabricante/nome comercial
Quickfit D1/01
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade
25 mL
Descrição geral
Cylindrical, with ground glass joints and glass stopcock.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited