Documentos Principais
Z303771
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with vertical necks
capacity 6,000 mL, center joint: ST/NS 45/40
Sinônimo(s):
FR6L/7S/44P
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Junta
center joint: ST/NS45/40
side joint ST/NS29/32
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Quickfit FR6L/7S/44P
disponibilidade
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
not available in USA and Canada
Altura
300 mm
capacidade
6,000 mL
Descrição geral
  • One vertical neck
  • Two parallel necks
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)