Documentos Principais
Z303690
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with vertical necks
capacity 2,000 mL, center joint: ST/NS 24/29
Sinônimo(s):
FR2L/3US/22P
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Junta
center joint: ST/NS24/29
side joint ST/NS19/26
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Quickfit FR2L/3US/22P
disponibilidade
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
not available in USA and Canada
Altura
210 mm
capacidade
2,000 mL
Descrição geral
  • One vertical neck
  • Two parallel necks
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)