Documentos Principais
Z303070
Quickfit® multi-limb vacuum receiver
Quickfit RA 12/2, sloping delivery adapter
Sinônimo(s):
RA12/2
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Junta
female joint 19/26
male joint 19/26
fabricante/nome comercial
Quickfit RA 12/2
disponibilidade
not available in ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
Descrição geral
When suitably lubricated the receiver adapter may be rotated at the conical joint to divert liquid, in turn, to four attached flasks without disturbing the vacuum in the system. Requires four 100 mL flasks (Z302619, not included) with screw-thread adapter for flexible tubing.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)