Documentos Principais
Z301124
Quickfit® expansion adapter
top female joint: ST/NS 29/32, bottom male joint: ST/NS 14/23
Sinônimo(s):
XA41
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Junta
female joint: ST/NS top29/32
male joint: ST/NS bottom14/23
fabricante/nome comercial
Quickfit XA 41
disponibilidade
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Descrição geral
These adapters connect items with larger cone to a piece of glassware with a smaller size socket.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)