Documentos Principais
Z300926
Quickfit® Reduction Adapters
top female joint: ST/NS 19/26, bottom male joint: ST/NS 29/32
Sinônimo(s):
DA24
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Junta
female joint: ST/NS top19/26
male joint: ST/NS bottom29/32
fabricante/nome comercial
Quickfit DA 24
disponibilidade
not available in USA and Canada
Descrição geral
These adapters connect items with a smaller cone to a piece of glassware with a larger size socket.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)