Documentos Principais
Z286699
Microcells for WILMAD® 5 mm microcell assemblies
capillary, volume 8 μL
Sinônimo(s):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
Wilmad 529-D
volume
8 μL
Descrição geral
Microcells may be used interchangeably in the PTFE holder of the Microcell Assembly and can give the flexibility of taking NMR spectra of small samples.
Informações legais
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)