Documentos Principais
Z284114
Spinring® magnetic stirring bar
size 1 in. × 5/16 in.
Sinônimo(s):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 462,00
R$ 462,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 462,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
R$ 462,00
Check Cart for Availability
Materiais
PTFE-coated
octagonal PTFE-coated
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37140-0010
Comprimento
25.4 mm
Diâmetro
8 (31.8mm ring O.D) mm
tamanho
1 in. × 5/16 in.
Descrição geral
Bars with a removable stabilizing ring to keep bar centered.
Informações legais
Spinring is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)