Documentos Principais
Z283304
Sigma-Aldrich
Aldrich® fritted filter funnel for solid-phase synthesis
capacity 15 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.531,00
R$ 3.531,00
Previsão de entrega em25 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.531,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
R$ 3.531,00
Previsão de entrega em25 de abril de 2025
Materiais
fritted
fabricante/nome comercial
Aldrich
capacidade
15 mL
tamanho de poro
10—20 μm
Descrição geral
With glass frit, 10 to 20 μm porosity, 24/40 top joint, 14/20 side joint, and gas/vacuum inlet with PTFE needle-valve and hose barb.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)