Documentos Principais
Z281301
Laboratory brushes
Narrow tube, L 12 in., brush diam. × L 1/2 in. × 3 in.
Selecione um tamanho
4 EA
R$ 255,00
R$ 255,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
4 EA
R$ 255,00
About This Item
Código UNSPSC:
47131605
NACRES:
NB.35
R$ 255,00
Check Cart for Availability
embalagem
pkg of 4 ea
Comprimento
12 in.
brush diam. × L
1/2 in. × 3 in.
Descrição geral
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Laboratory brushes Burette, L 36 in., brush diam. × L 3/4 in. × 3 1/4 in.
Z281379
Laboratory brushes
Laboratory brushes Flask, L 12 in., brush diam. × L 1 3/8 in. × 3 1/2 in.
Z281344
Laboratory brushes
Flask brush Black nylon
Z225509
Flask brush
Laboratory brushes Centrifuge, L 12 in., brush diam. × L 1 1/2 in. × 4 1/2 in.
Z281352
Laboratory brushes