Documentos Principais
Z279153
Sigma-Aldrich
FEP gas sampling bag
septum, capacity, 1.2 L
Sinônimo(s):
Saint Gobain D1075006
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 722,00
R$ 722,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 722,00
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.51
R$ 722,00
Check Cart for Availability
Características
capacity 1.2 L
embalagem
pack of 1 ea
C × L
6 in. × 10 in.
conector
septum
Descrição geral
  • Chemically resistant
  • Flexible
  • Will not contaminate sample
Reusable 5 mil thick bags made from FEP fluoropolymer film offer an inert environment for corrosive gases. Available with either a nickel-plated brass on/off valve that accepts 1/4 in. I.D. tubing or with a PTFE/silicone septum in a PP housing for use with a syringe needle.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)