Z276693
UV quartz cuvette
Semi-micro square, chamber volume 1.4 mL, PTFE cover
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE cover
quartz
fabricante/nome comercial
Starna™ 9B/Q/10
Parâmetros
170-2,700 nm spectral range
A × L × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm, self-masking, black walls
volume da câmara
1.4 mL
percurso óptico
10 mm
Descrição geral
Spectrally matched Spectrosil® for UV quartz cells for quality control and research applications. Cuvette cells have a fused body with optically polished quartz windows. Fit all standard spectrophotometer cell holders.
Informações legais
Starna is a trademark of Starna Cells Inc.
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 71(24), 4895-4910 (2014-07-12)
Membrane proteins are key elements in cell physiology and drug targeting, but getting a high-resolution structure by crystallographic means is still enormously challenging. Novel strategies are in big demand to facilitate the structure determination process that will ultimately hasten the