Z274496
Wilmad® NMR tubes 5 mm diam., precision
frequency 360 MHz
Sinônimo(s):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
Wilmad 526-PP-8
Parâmetros
360 MHz frequency
Comprimento
8 in.
curvatura
13 μm
concentricidade
51 μm
diâmetro do tubo
5 mm
espessura da parede
0.38 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Tubes have round bottoms and include a sandblasted marking spot for labeling samples. Tubes are thin-walled unless otherwise stated. Tubes that are 9 in. L are for making standards and for use with tip-off manifolds. Precision Wilmad NMR tubes are suitable for high field NMR spectroscopy. Caps included.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)