Z274402
Wilmad® NMR tubes 3 mm diam., microsample
frequency 500 MHz, L 9 in.
Sinônimo(s):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
Wilmad 328-PP-9
Parâmetros
500 MHz frequency
Comprimento
9 in.
curvatura
13 μm
concentricidade
25 μm
diâmetro do tubo
3 mm
espessura da parede
0.29 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)