Documentos Principais
Z273279
Sigma-Aldrich
Liquinox® phosphate-free liquid detergent
pkg of Bulk packs
Sinônimo(s):
Liquinox® phosphate-free liquid detergent
About This Item
Código UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
anionic detergent
fabricante/nome comercial
Alconox, Inc.
embalagem
pkg of Bulk packs
técnica(s)
electrophoresis: suitable
Descrição geral
Concentrated, anionic detergent for manual and ultrasonic cleaning. Free rinsing to give you reliable results without interfering residues. Extremely mild and completely soluble in hard and soft water. USDA authorized. Dilute 1:100. pH 8.5
Concentrated, anionic detergent for manual and ultrasonic cleaning. Free rinsing to give you reliable results without interfering residues. Extremely mild and completely soluble in hard and soft water. USDA authorized. Dilute 1:100. pH 8.5
Informações legais
Liquinox is a registered trademark of Alconox, Inc.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)