Documentos Principais
Z268771
Safe-Lab Thermometer/Tubing Adapter
joint: ST/NS 10/18, opening size 6-7 mm
Sinônimo(s):
thermometer holder
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Junta
joint: ST/NS10/18
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F20309-1675
tamanho da abertura
6-7 mm
Descrição geral
PTFE body with Viton® O-ring and PP screw-cap with inside Viton O-ring for air-tight work. Loosen cap for depth adjustment of thermometer or tubing.
Informações legais
Safe-Lab is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)