Documentos Principais
Z267619
Sigma-Aldrich
Round crystal window
Ge, diam. × thickness 13 mm × 2 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Materiais
Ge
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
diâmetro × espessura
13 mm × 2 mm
transmitância
5,500-60,000 (wavenumbers (cm-1))
índice de refração
n/D 4 (at 2 μm)
Descrição geral
A hard, brittle crystal; insoluble in water; well suited for ATR.
Cut and polished quality crystal windows.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)