Documentos
Z265462
Supelco
Analtech TLC Uniplates: C18-silica gel matrix
L × W 10 cm × 20 cm, binder, None, fluorescent indicator
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110504
Materiais
C18-silica gel matrix
glass support
descrição
reverse phase
Características
binder None
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
Analtech 52021
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
10 cm × 20 cm
espessura da camada
250 μm
tamanho de partícula
50 μm
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
C18 impregnated in silica gel; parallels behavior of most C18 HPLC packings.
Outras notas
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
115423
Informações legais
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.