Documentos Principais
Z265268
Supelco
Adsorbent scrapers
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
fabricante/nome comercial
Analtech 0500
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Descrição geral
Ideal flat 13 mm steel blade tapered to a sharp edge for rapid removal of adsorbent from TLC plates. Aluminum handle; replaceable blade.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)