Documentos Principais
Z263567
Sigma-Aldrich
Adapter for Kilo-Lab® and Pure-Pac® cylinders
ferrule size 1/2 in., NPTM 1/2 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
Materiais
stainless steel
descrição
with double ferrules and nuts
NPTM
1/2 in.
tamanho da ponteira
1/2 in.
Informações legais
Kilo-Lab is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)