Documentos Principais
Z263222
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 65 oz (2000 mL), white polypropylene cap, clear, vinyl flat liner
Sinônimo(s):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
round bottle
soda-lime glass bottle (Type III)
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
wide-mouth bottle
tamanho da tampa
83-400
Junta
Joints threaded neck (83-400)
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
with cap
with cap
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® W216927
capacidade
65 oz (2000 mL)
diâmetro × A
122 mm × 213 mm
cor
clear
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)