Documentos Principais
Z257788
Enviro-Safe® pocket thermometer
greener alternative
temperature -5-50 °C, Without armor
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 311,00
R$ 311,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 311,00
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
R$ 311,00
Check Cart for Availability
Características
subdivision 0.5 °C
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
HB Instruments B60570-1400
características do produto alternativo mais ecológico
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
faixa de medição de temperatura
-5-50 °C
Comprimento
145 mm
categoria alternativa mais ecológica
Categorias relacionadas
Descrição geral
Total immersion. With green, non-hazardous, liquid fill. 160 mm L with aluminum case. An armor option is available, providing extra shielding for the thermometer.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is designed as a safer chemical without mercury. Click here for more information.
Informações legais
Enviro-Safe is a registered trademark of H-B Instrument Co.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)