Documentos Principais
Z252972
Sigma-Aldrich
Enviro-Safe® thermometer
temperature -20-150 °C, immersion level, 76 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Características
immersion level 76 mm
fabricante/nome comercial
HB Instruments B60502-0200
faixa de medição de temperatura
-20-150 °C
Comprimento
305 mm
Descrição geral
Enviro-Safe thermometers are serialized, calibrated with NIST (NBS) traceable standards, and include a Statement of Accuracy.
White glass with easy-to-read, non-hazardous, biodegradable, green liquid fill. 6.5 mm O.D. guaranteed accuracy: ±1 scale division below 105°C (221°F), ±1.5 scale divisions above 105°C (221°F), and ±2 scale divisions above 200°C (392 °F).
Informações legais
Enviro-Safe is a registered trademark of H-B Instrument Co.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)