Documentos Principais
Z252778
Sigma-Aldrich
Ultrasonic processors 500W and 750W
coupler
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.306,00
R$ 3.306,00
Previsão de entrega em26 de agosto de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.306,00
About This Item
Código UNSPSC:
41101519
NACRES:
NB.74
R$ 3.306,00
Previsão de entrega em26 de agosto de 2025
Características
coupler dimensions: 3 5/8 in. (9.2 mm)
fabricante/nome comercial
Sonics & Materials 630-0421
Descrição geral
For ultrasonic stepped microtips.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)