Documentos Principais
Z247049
Coors casserole
capacity 140 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiais
circles
porcelain
esterilidade
non-sterile
embalagem
case of 12 ea (Internal pack of 6)
fabricante/nome comercial
Coorstek 60059
capacidade
140 mL
diâmetro × A
89 mm × 45 mm
diâmetro da placa
89 mm
Descrição geral
Porcelain, with lip and flat handle. Glazed inside and out, except for rim and top of handle.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)