Documentos Principais
Z244120
Sigma-Aldrich
Sample cylinder plug
carbon steel
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 131,00
R$ 131,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 131,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
R$ 131,00
Check Cart for Availability
Materiais
carbon steel
Descrição geral
The 1/4 in. NPTM square head plug fits all Sure/Pac sample cylinder sizes.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)