Documentos
Z231800
Duran® beakers
capacity 25 mL, low form
Sinônimo(s):
211061406
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass 3.3
Características
graduations
fabricante/nome comercial
DURAN®
Schott
A × D.E.
50 mm × 34 mm
capacidade
25 mL
Descrição geral
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Outras notas
Browse all glass beakers
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Duran® beakers capacity 250 mL, Tall form
Z231975
Duran® beakers