Documentos Principais
Z231754
Duran® crystallizing dishes
capacity 900 mL
Sinônimo(s):
213135409
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 3.125,00
R$ 3.125,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 3.125,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
R$ 3.125,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
cylindrical
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 213135409
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade
900 mL
diâmetro da placa
140 mm
Descrição geral
  • Cylindrical dishes without spout.
  • Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
  • The design of the dishes allow solvents to evaporate quickly and evenly
  • Fired-on, highly durable white ceramic
  • Meets DIN 12337 standard.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)