Documentos Principais
Z220337
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-type female joint cap
female joint: ST/NS 29/32
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 349,00
R$ 349,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 349,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
R$ 349,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
rótulo
J
K
Junta
female joint: ST/NS29/32
Categorias relacionadas
Descrição geral
Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Ligação
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)