Z219916
Aldrich® hollow pennyhead stopper
joint: ST/NS 10/30
Sinônimo(s):
glass stopper, glass stoppers, stoppers
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
ground glass
Junta
joint: ST/NS10/30
descrição
closed at bottom
Categorias relacionadas
Descrição geral
Conforms to standard-taper specifications as outlined in ASTM E 675.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC