Documentos Principais
Z217972
Supelco
Michel-Miller column coupling to end fittings
size 15 mm
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
fabricante/nome comercial
Ace Glass 584047
técnica(s)
LPLC: suitable
tamanho
15 mm
Descrição geral
PTFE; for coupling column to end fittings of the same internal diameter. Size refers to inside diameter of threads. Includes two FETFE® O-rings.
Informações legais
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)