Documentos Principais
Z216011
Solid PTFE stopper
joint: ST/NS 34/35
Sinônimo(s):
flask stopper, lab stopper, stoppers
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Junta
joint: ST/NS34/35
fabricante/nome comercial
Cowie (010.234)
Descrição geral
Machined from solid PTFE with trapezoidal seals for medium to high vacuum performance up to 280°C (540°F).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)