Documentos Principais
Z214698
Sigma-Aldrich
Ace five-neck round-bottom flask
capacity 5,000 mL, center joint: ST/NS 45/50
Sinônimo(s):
bottom flask, flask round, flask round bottom
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.374,00
R$ 4.374,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.374,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 4.374,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
five-neck vertical
round bottom flask
Junta
center joint: ST/NS45/50
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Ace Glass 6957-60
capacidade
5,000 mL
Descrição geral
With female joints. All five necks are in vertical position. Side necks are 24/40 and are 90° apart.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)