Documentos Principais
Z206725
Sigma-Aldrich
Scienceware® polyethylene dipper
handle L 6 ft
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 959,00
R$ 959,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 959,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
R$ 959,00
Check Cart for Availability
descrição
one-piece
fabricante/nome comercial
Bel-Art
alça C
6 ft
Descrição geral
Corrosion-free, durable HDPE construction will not contaminate solutions. 11/8 in. diam. handle is welded at a 45° angle to a rigid 4 in. diam., 16 oz bowl allowing for sampling in hard-to-reach areas.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)