Documentos Principais
Z203238
Sigma-Aldrich
Aldrich® offset adapter
With drip-tip, joint: ST/NS 29/32
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 463,00
R$ 463,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 463,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
R$ 463,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Junta
joint: ST/NS29/32
Categorias relacionadas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)