Documentos Principais
Z189863
Sigma-Aldrich
Spinplus® magnetic stirring bar
L 1 in. × 1 in.
Sinônimo(s):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 122,00
R$ 122,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 122,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
R$ 122,00
Check Cart for Availability
Materiais
PTFE-coated
cross PTFE-coated bar
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37144-0100
Comprimento
1 in. × 1 in.
25.4 mm
Diâmetro
14.3 mm
Descrição geral
Cross-shaped bars create a deep vortex for stable operations.
Informações legais
Spinplus is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)