Documentos Principais
Z186244
Sigma-Aldrich
Oxiclear disposable gas purifier
L × diam. 5 1/2 in. × 2 in.
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.209,00
R$ 3.209,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.209,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
R$ 3.209,00
Check Cart for Availability
C × diâmetro
5 1/2 in. × 2 in.
Descrição geral
In-line purifier removes oxygen from inert carrier gases down to less than 50 ppb. Will purify 4 to 5 standard cylinders of 300 ft3. Delivers 100 cc/s at a pressure drop of 0.3 psi. Tested to 125 psi up to 100°C. Supplied with 1/4 in. compression fittings.
Informações legais
Oxiclear is a trademark of Labclear
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)