Documentos Principais
Z181714
Supelco
Bottom-drip adapter for large columns
1/4-28 UNF 2B internal thread, for use with tubing connectors, Nylon
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.52
Materiais
Nylon
fabricante/nome comercial
Ace Glass 583814
técnica(s)
LPLC: suitable
Descrição geral
Shallow taper of upper end minimizes mixing below the PE packing support disc (included). All adapters have an Ace Thred #50 and include one FETFE® O-ring.
Informações legais
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)