Documentos Principais
Z180580
Ace double-arc PTFE stirrer blade
W × L 24 mm × 84 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 135,00
R$ 135,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 135,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
R$ 135,00
Check Cart for Availability
Materiais
PTFE
Características
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 1,000 ‑ 2,000 mL
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 8082-06
L × C
24 mm × 84 mm
Descrição geral
Eliminates flip-over problem.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)