Documentos Principais
Z179973
Supelco
Filter column for Michel-Miller columns
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
fabricante/nome comercial
Ace Glass 581323
técnica(s)
LPLC: suitable
C × D.I.
85 mm × 8 mm
Descrição geral
Assures only clean solvent enters M-M column. Position in-line between pump and column using Ace-Thred #7 end-fitting adapters and 1/4-28 tubing adapters. Connections are Ace-Thred #7. Order adapters and filter material separately.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)