Documentos Principais
Z179965
Supelco
Stainless steel tubing adapter
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
fabricante/nome comercial
Ace Glass 580912
técnica(s)
LPLC: suitable
Descrição geral
Use with end-fitting adapter to connect tubing to M-M columns. Thread is 1/4-28 to 1.5mm O.D. extension.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)