Documentos Principais
Z177725
Scienceware® microsample tube rack
Holds 120 x 12 mm tubes
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.054,00
R$ 1.054,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.054,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
R$ 1.054,00
Check Cart for Availability
Materiais
polystyrene
Características
Holds 120 x 12 mm tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H18907-0000
C × L × A
40.6 cm (40.6 in.) × 14.3 cm (5⁵/₈ in.) × 5.7 cm (2¹/₄ in.)
Descrição geral
High-impact PS. Light gray, molded, two-piece construction. Lower part is tray for water or crushed ice; upper section has hole pattern for sample tubes; stackable.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)