Documentos Principais
Z177466
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 1,100 mL
Selecione um tamanho
6 EA
R$ 373,00
R$ 373,00
Previsão de entrega em13 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
6 EA
R$ 373,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
R$ 373,00
Previsão de entrega em13 de abril de 2025
fabricante/nome comercial
Bel-Art F367560000
tamanho do recipiente
203 mm × 121 mm × 76 mm
capacidade
1,100 mL
tamanho da alça
100 mm
Descrição geral
Molded, natural color.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Do the Scienceware® brand polypropylene products contain any leachable material?
    1 answer
    1. Although Bel-Art does not specifically test their Scienceware® brand polypropylene products, they have no evidence of any problems with leachable material in the polypropylene.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.