Documentos
Z171484
Sigma-Aldrich
Series A-2 syringe needles
needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiais
bevel tip stainless steel needle
tamanho da agulha
2 in.
Características
needle bevel tip
fabricante/nome comercial
VICI 943050
capacidade
25-10000 μL
agulha C × D.E. × D.I.
2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
Descrição geral
Bevel point