Documentos Principais
Z153338
Sigma-Aldrich
NMR tube caps
NMR tube caps
NMR tube size 5 mm
Sinônimo(s):
cap tubes, nmr tubes, plastic end cap
Selecione um tamanho
100 EA
R$ 102,00
R$ 102,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 EA
R$ 102,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
SB.32
R$ 102,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
embalagem
pkg of 100 ea
tamanho do tubo de RMN
5 mm
cor
blue
Descrição geral
Disposable NMR Tube Caps are manufactured from molded PVC or Polyethylene depending on the tube OD. The different colors help track samples based on various reference solvents. When using Chloroform or Acetone as reference solution, avoid (1) direct contact between the sample and the disposable cap, (2) long term storage over 2 hours. If these conditions are inevitable, use PTFE NMR tube caps.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review